F3883
Flurazepam dihydrochloride
Sinonimo/i:
7-Chloro-1-(diethylamino)ethyl-5-(2-fluorophenyl)-3H-1,4-benzodiazepin-2(1H)-one dihydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule IV; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Solubilità
2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 6 mg/mL
H2O: soluble
Formato
neat
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].CCN(CC)CCN1C(=O)CN=C(c2ccccc2F)c3cc(Cl)ccc13
InChI
1S/C21H23ClFN3O.2ClH/c1-3-25(4-2)11-12-26-19-10-9-15(22)13-17(19)21(24-14-20(26)27)16-7-5-6-8-18(16)23;;/h5-10,13H,3-4,11-12,14H2,1-2H3;2*1H
ZIIJJOPLRSCQNX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sostituito da
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3