Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 192,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H21NO4 · HBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
384.26
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
217-742-8
MDL number:
192,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Fenoterol hydrobromide,
Quality Segment
originator
Boehringer Ingelheim
SMILES string
Br[H].CC(Cc1ccc(O)cc1)NCC(O)c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/C17H21NO4.BrH/c1-11(6-12-2-4-14(19)5-3-12)18-10-17(22)13-7-15(20)9-16(21)8-13;/h2-5,7-9,11,17-22H,6,10H2,1H3;1H
InChI key
SGZRQMALQBXAIQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRB2(154)
General description
Fenoterol hydrobromide is a sympathomimetic drug. It is used to treat asthma, bronchitis and emphysema. Fenoterol administration might be linked to liver damage. It has anti-inflammatory effects on eosinophil function.
Application
Fenoterol hydrobromide has been used in chromatography-tandem mass spectrometry (LC&-MS-MS) for specific and sensitive detection of β-agonists (BAG).
Biochem/physiol Actions
β2-adrenoceptor agonist; bronchodilator.
Features and Benefits
This compound was developed by Boehringer Ingelheim. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description ≥98% (HPLC) | description ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| originator Boehringer Ingelheim | originator - | originator - | originator - |
| Gene Information human ... ADRB2(154) | Gene Information human ... ADRB2(154) | Gene Information - | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fenoterol hydrobromide
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?