Documenti fondamentali
EPM1334-9926
Platform for Eppendorf® New Brunswick S41i Shaker
for 2.8 L Fernbach flasks, dedicated, interchangeable, comes complete with 3 clamps installed
Scegli un formato
1 EA
823,00 €
823,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
823,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
823,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
3 x 2.8 L Fernbach flasks
comes complete with 3 clamps installed
dedicated
for 2.8 L Fernbach flasks
interchangeable
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® M1334-9926 (Global)
Lungh. × largh.
35.6 cm (14 in.) × 61 cm (24 in.)
Descrizione generale
New Brunswick S41l shaker platforms.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)