EPM1231-9934
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 3100 Water Bath Shaker
for 125 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable
Scegli un formato
1.010,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.010,00 €
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
dedicated
for 125 mL Erlenmeyer flasks
interchangeable
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® M1231-9934 (NA)
Lungh. × largh.
30.5 cm × 42 cm
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)