Documenti fondamentali
EPM1190-9917
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2000 Platform Shaker
for 250 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, stainless steel
About This Item
Codice UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
Il prodotto EPM1190-9917 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
dedicated
for 250 mL Erlenmeyer flasks
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® M1190-9917 (Global)
Lungh. × largh.
33 cm × 28 cm
Capacità
(8 x 250 mL Erlenmeyer flasks)
Descrizione generale
Platforms dedicated to fit Eppendorf New Brunswick Innova 2000 Platform Shakers
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)