EPM1190-0000
Eppendorf® New Brunswick™ Innova® Platform Shaker
2000, size 1.9 cm (3/4 in.) , orbit diameter, AC/DC input 120 V, 60 Hz (US)
Sinonimo/i:
laboratory shakers, orbital shakers
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
2000
CSA and CE compliant
benchtop model
platform sold separately
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® M1190-0000x (US)
Misura
1.9 cm (3/4 in.) , orbit diameter
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)