EPK0641-3002
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 12 x 102 mm/ 4 in boxes, (4 x 3) configuration, aluminum, drawer
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
aluminum
Caratteristiche
(4 x 3) configuration
Holds 12 x 102 mm/ 4 in boxes
drawer
max. box number per rack: 12 (4 x 3)
rack for 102 mm/ 4 in boxes
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® K0641-3002 (Global)
tecniche
cryopreservation: suitable
Prof. × largh. × lungh.
562 mm (22 in.) × 140 mm (5.5 in.) × 415 mm (16.3 in.)
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)