Documenti fondamentali
EP6731010215
Eppendorf® CellXpert® C170i CO2 Incubator
new
water monitoring, inner door non-segmented, handle right side, AC/DC input 120 V, US 2-pin plug (US/JP/South America)
Sinonimo/i:
Heaters
About This Item
Codice UNSPSC:
41104405
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 6731010215
Descrizione generale
CellXpert® C170i, non-segmented inner door, handle right side, water-level monitoring, 100 – 127 V/50 – 60 Hz (US/JP/South America)
Caratteristiche e vantaggi
  • water-level monitoring
  • handle right side
  • non-segmented inner door
  • 180° HTD (standard with C170i)
  • including water tray and four shelves (stainless steel)
  • 100 – 127 V, 50 – 60 Hz
Note legali
CellXpert is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
  • Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)