Documenti fondamentali
EP6001062210
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 24 x 53 mm/2 in boxes, (4 x 6) configuration, stainless steel, drawer
About This Item
Codice UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Il prodotto EP6001062210 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
(4 x 6) configuration
Holds 24 x 53 mm/2 in boxes
drawer
max. box number per rack: 10 (5 x 2)
max. box size [mm]: 136 x 136
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 6001062210 (Global)
tecniche
cryopreservation: suitable
Prof. × largh. × lungh.
308 mm (12.1 in.) × 145 mm (5.7 in.) × 290 mm (11.4 in.)
Descrizione generale
for ULT freezer: Innova U101 (max. 60 boxes)for ULT freezer: Innova U101 (max. 6 racks)
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)