EP6001040211
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 14 x 53 mm/2 in boxes, (14 x 1) configuration, stainless steel, side access, with locking rod
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
(14 x 1) configuration
Holds 14 x 53 mm/2 in boxes
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
with locking rod
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 6001040211 (Global)
tecniche
cryopreservation: suitable
Prof. × largh. × lungh.
148 mm (5.8 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 776 mm (30.6 in.)
Capacità
(max box number per rack: 14 (1 x 14))
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)