EP6001040010
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 38 x MTP (18 mm), (38 x 1) configuration, stainless steel, side access
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
(38 x 1) configuration
Holds 38 x MTP (18 mm)
max. MTP number per rack: 38 (38 x 1)
side access
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 6001040010 (Global)
tecniche
cryopreservation: suitable
Prof. × largh. × lungh.
133 mm (5.5 in.) × 91 mm (3.6 in.) × 766 mm (30.2 in.)
Capacità
(max box size (mm): 86 x 128)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)