EP5920724002
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 52 x 5 mL FACS, for use with high-capacity buckets, pack of 2
Scegli un formato
347,00 €
Scegli un formato
About This Item
347,00 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
capacity 52 x 5 mL FACS
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5920724002 (Global)
Parametri
3,122 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
106 mm
Diametro
12 mm
Compatibilità
for use with High-capacity bucket
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)