Documenti fondamentali
EP5920716000
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 27 x Eppendorf Tube® 5.0 mL, for use with high-capacity buckets, pack of 2
Scegli un formato
2 EA
325,00 €
325,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
325,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
325,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
capacity 27 x Eppendorf Tube® 5.0 mL
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5920716000 (Global)
Parametri
3,138 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
120 mm
Diametro
17 mm
Compatibilità
for use with High-capacity bucket
Descrizione generale
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)