EP5920712004
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 16 x Eppendorf Tube® 5.0 mL, for use with medium-capacity buckets, pack of 2
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
capacity 16 x Eppendorf Tube® 5.0 mL
for use with aerosol-tight lid
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5920712004 (Global)
Parametri
3,076 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
121 mm
Diametro
17 mm
Compatibilità
for use with plate/tube bucket
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)