Documenti fondamentali
EP5920706004
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 35 x 2.6 - 8 mL conical tubes, for use with medium-capacity buckets, pack of 2
Scegli un formato
2 EA
325,00 €
325,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
325,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
325,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
capacity 35 x 2.6 - 8 mL conical tubes
for use with aerosol-tight lid
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5920706004 (Global)
Parametri
3,076 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
109 mm
Diametro
13 mm
Compatibilità
for use with plate/tube bucket
Descrizione generale
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)