EP5910751001
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
for 50 mL conical tubes/microtiter plates/250 mL flat-bottom or 175-225 mL conical tubes/microtiter plates, pkg of 2 ea
Scegli un formato
480,00 €
Scegli un formato
About This Item
480,00 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
Holds 250 mL flat bottom bottles
for 50 mL conical tubes/microtiter plates/250 mL flat-bottom or 175-225 mL conical tubes/microtiter plates
Confezionamento
pkg of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5910751001
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with Universal bucket
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)