EP5895181007
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
S-4x400, without buckets
Scegli un formato
1.410,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.410,00 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
to hold 4 x 400 mL round buckets
S-4x400, without buckets
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5895181007
Parametri
5,100 max. RCF (5,263 xg)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5910R
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)