Documenti fondamentali
EP5820711000
Eppendorf® Bucket for Deep-Well Plates
used with Rotor A-2-DWP-AT
Sinonimo/i:
Eppendorf® Bucket for Deep-Well Plates
Scegli un formato
2 EA
1.180,00 €
1.180,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
1.180,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.15
1.180,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5820711000
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
used with Rotor A-2-DWP-AT
Descrizione generale
Spare buckets Rotor A-2-DWP-AT set of 2
Applicazioni
CENTRIFUGATION
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)