Documenti fondamentali
EP5810760003
Eppendorf® Adapter for 250 mL Rectangular Bucket
for use with 2 x 50-75 mL tubes, set of 2 pieces
Scegli un formato
2 EA
176,00 €
176,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
176,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
176,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
for use with 2 x 50-75 mL tubes
Confezionamento
set of 2 pieces
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5810760003
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 250 mL rectangular buckets
Descrizione generale
Tube adapter for Eppendorf 250 mL rectangular bucket.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)