EP5804751000
Eppendorf® Adapter For 100 mL Rectangular Bucket
holds standard, Vacutainer,Falcon and micro test tubes 1.5-2 mL, pack of 2 ea
Scegli un formato
157,00 €
Scegli un formato
About This Item
157,00 €
Caratteristiche
holds standard, Vacutainer,Falcon and micro test tubes 1.5-2 mL
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5804751000
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 100 mL retangular bucket
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)