EP5804728009
Eppendorf® Adapter
holds 50 ml Falcon, pack of 8 pieces
Scegli un formato
65,30 €
Scegli un formato
About This Item
65,30 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
holds 50 ml Falcon
Confezionamento
pack of 8 pieces
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5804728009
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 100 mL rectangular bucket
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)