EP5702717002
Eppendorf® Adapter for 85/100 mL Round Bucket
holds Vacutainer and Falcon tubes 25 ml, pack of 2 ea
Scegli un formato
109,00 €
Scegli un formato
About This Item
109,00 €
Caratteristiche
Holds 25 mL tubes
holds Vacutainer and Falcon tubes 25 ml
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5702717002
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 100 mL round buckets
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)