EP5702716006
Eppendorf® Adapter for 90 mL rectangular bucket for use with standard tubes
Holds 25 mL tubes, pack of 2 ea
Scegli un formato
100,00 €
Scegli un formato
About This Item
100,00 €
Caratteristiche
Holds 25 mL tubes
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5702716006
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 90 mL rectangular buckets
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)