EP5427732004
Eppendorf® Adapter
holds 1 x 7-15 mL, bore size (small), pack of 2 ea
Scegli un formato
106,00 €
Scegli un formato
About This Item
106,00 €
Caratteristiche
holds 1 x 7-15 mL
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5427732004
tecniche
centrifugation: suitable
Dimensioni foro
(small)
Compatibilità
for use with Rotor F-35-6-30 (small rotor bore)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)