Documenti fondamentali
EP5409707000
Lid for Eppendorf(R) FA-45-30-11 Rotor
aerosol-tight, for 5427R, aluminum
Scegli un formato
1 EA
262,00 €
262,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
262,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
262,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
aluminum
Caratteristiche
aerosol-tight
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5409707000 (Global)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 5427 R
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)