Documenti fondamentali
EP4920610000
Eppendorf® Reference 2 lower part
single-channel, lower part with separate serial number, violet, size 0.5-5 μL
Scegli un formato
1 EA
62,60 €
62,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
62,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
62,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
single-channel
lower part with separate serial number
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 4920610000
Misura
0.5-5 μL
Colore
violet
Descrizione generale
The name, Reference, stands for extraordinary precision and accuracy, a long service lifes and an ergonomic design. The new Reference 2 boasts these proven premium characteristics with its state-of-the-art technolgy, making it a reliable partner for you and your work. The time saving single-button operation is unrivalled in the new multichannel versions.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)