EP022822187
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-35-8-24, non aerosol tight, (8 x 25.0 mL flat-bottom tubes)
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
to hold 8 x 24 x 86 - 90 mm tubes
to hold 8 x 25 mL flat-bottom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022822187 (NA)
tecniche
centrifugation: suitable
Capacità
(8 x 25.0 mL flat-bottom tubes)
Compatibilità
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator