EP022822144
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-45-24-12, non aerosol tight, (24 x 6.0/8.0 mL round-bottom tubes)
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
to hold 24 x 12x67 - 100 mm tubes
to hold 24 x 6.0/8.0 mL round-bottom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022822144 (NA)
tecniche
centrifugation: suitable
Capacità
(24 x 6.0/8.0 mL round-bottom tubes)
Compatibilità
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)