Documenti fondamentali
EP022638955
Adapter for Eppendorf® A-2-MTP Rotor
holds 1 x 384-well PCR plate, pack of 2 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
Caratteristiche
holds 1 x 384-well PCR plate
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022638955 (NA)
tecniche
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with A-2-DWP-AT
for use with A-2-DWP
for use with A-4-62-MTP
for use with Rotors A-4-81 MTP/Flex
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)