Documenti fondamentali
EP022637207
Rotor for Eppendorf ®5804/5804R and 5810/5810R Centrifuges
F-34-6-38, non aerosol tight, lid
Sinonimo/i:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
Il prodotto EP022637207 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Caratteristiche
lid
to hold 6 x 85 mL tubes
F-34-6-38, non aerosol tight
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 002637207 (North America)
Parametri
12000 ( 11,000) max. RCF (18,514 xg (15,557 xg )) (Model 5810 (model 5804/5804 R/5810))
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5804/5804R and 5810/5810R
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)