Documenti fondamentali
EP0030601904
Eppendorf® Microplate 96/V-PP, 96 wells
white polypropylene, conical bottom black wells, PCR clean, pkg of 80 ea
Scegli un formato
80 EA
354,00 €
354,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
80 EA
354,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.15
354,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
conical bottom black wells
white polypropylene
Confezionamento
pkg of 80 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030601904
tecniche
PCR: suitable
Misura
96 wells
Descrizione generale
Pipette, control and recover your samples with ease using Eppendorf Microplates! Designed with the easy-to-read alphanumeric OptiTrack matrix label to identify individual wells, speed up the filling process and significantly reduce the risk of pipetting errors. Eppendorf Microplates are made with high-transparency polypropylene ensuring quick and easy location of samples
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)