EP0030601670
Eppendorf® Microplate 96/V-PP, 96 wells
gray polypropylene, conical bottom white wells, PCR clean, pkg of 80 ea
Scegli un formato
354,00 €
Scegli un formato
About This Item
354,00 €
Materiali
conical bottom white wells
gray polypropylene
Sterilità
sterile; autoclaved
Confezionamento
pkg of 80 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030601670
tecniche
PCR: suitable
Misura
96 wells
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)