EP0030140567
Storage Box for Eppendorf® Tubes
size 9 × 9, Holds 81 x 4-5 mL tubes
Scegli un formato
23,10 €
Scegli un formato
About This Item
23,10 €
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
Holds 81 x 4-5 mL tubes
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030140567 (Global)
Altezza
102 mm
Misura
9 × 9
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)