Documenti fondamentali
EP0030140540
Storage Box for Eppendorf® Tubes
size 9 × 9, Holds 81 x 3 mL tubes
Scegli un formato
2 EA
22,30 €
22,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
22,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.12
22,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
Holds 81 x 3 mL tubes
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030140540 (Global)
Altezza
76 mm
Misura
9 × 9
Descrizione generale
The comprehensive modular concept allows selection of the optimal freezer box combinations for individual storage demands. The outer footprint dimensions (133 mm) of these freezer boxes are compatible with common freezer rack systems and the different inner grid variants provide for an optimal fit to all typical tube formats: cryogenic tubes, microcentrifuge tubes, 15, 25 and 50 mL conical tubes and other laboratory vessels. This space-saving approach together with the application benefits resulting from the listed product features help to optimize your longterm storage and archiving of samples.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)