EP0030120175
Microprovette Eppendorf® Safe-Lock
capacity 1.5 mL, blue, pack of 1000 ea
Sinonimo/i:
Eppendorf tube, Eppendorfs
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
blue
cap (push fit)
conical bottom
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030120175
Capacità
1.5 mL
Volume massimo
1.5 mL
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
- Il coperchio ribaltabile Eppendorf ®Safe-Lock fornisce una protezione aggiuntiva che evita l'apertura involontaria durante l'incubazione e la conservazione.
- A prova di g®: fornisce una elevata stabilità durante la centrifugazione e previene la perdita di campione dovuta alla rottura della provetta.
- Le ottime proprietà di tenuta garantiscono sicurezza nel caso di campioni pericolosi e tassi di evaporazione minimi durante la conservazione a lungo termine.
- Le ampie superfici presentii sul coperchio opaco e sul lato della provetta consentono di contrassegnare facilmente il campione.
- Adatta a temperature comprese tra -86 °C e 100 °C
- Autoclavabile aperta (121 °C, 20 min).
- Hinged Eppendorf Safe-Lock lid prevents unintentional lid opening during incubation and storage g-Safe®: Depending on Safe-Lock Tube variant (see manual) exceptional centrifugation stability up to 30,000 × g prevents sample loss due to tube breakage and provides extra safety when working with hazardous samples
- Manufactured without the use of slip agents, plasticizers, and biocides – substances that have been shown to leach from plastic consumables into the sample and negatively affect bio-assay results
- Polypropylene provides high resistance to chemicals, mechanical stress and temperature extremes * Precise lid sealing for minimal evaporation rates during long-term storage
- Large frosted lid and surface on the side for easy labeling
- Ensured functionality from -86 °C to 100 °C
- Autoclavable when open (121 °C, 20 min)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)