Documenti fondamentali
EP0030076001
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Reload 384
PCR clean, tip capacity × L 0.1-20 μL × 42 mm, white tip, case of 3,840 ea (10 trays x 384 tips)
Scegli un formato
1 PKG
472,00 €
472,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
472,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
472,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
PCR clean
Confezionamento
case of 3,840 ea (10 trays x 384 tips)
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030076001
Capacità × Lungh. dei puntali
0.1-20 μL × 42 mm
Volume
0.1—20 μL
Colore
white tip
Temperatura di conservazione
room temp
Categorie correlate
Descrizione generale
  • Designed for a cone distance of 4.5 mm
  • epT.I.P.S. 384 pipette tips build a system together with the Research plus and Xplorer plus 16 and 24 channel pipettes for utmost safety and reliability
  • Innovative SOFTattach technology allows for reliable tip fit and tightness
  • Fill a whole 384 well plate without loosening pipette tips
  • Perfect tip alignment by extraordinary coaxiality for safe plate maneuvering and liquid transfer
  • The tip shape of the epT.I.P.S. 384 is adjusted to perfectly fit the wells of 384 well plates
  • Tip attachment forces reduced by 40% per cone compared to 8 and 12 channel pipettes
  • Tip ejection forces reduced by SOFTattach for ergonomic working conditions
  • Available as reload, and set
  • Available in purity grades: Eppendorf Quality and PCR clean
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)