Documenti fondamentali
EP0030075188
Eppendorf® epT.I.P.S. Biopur®, racks
volume × L 0.2-5.0 mL × 175 mm , L, violet, pkg of 120 tips (5 racks × 24 tips)
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
Materiali
violet
Misura
L
Sterilità
sterile
Caratteristiche
Eppendorf Biopur®
Confezionamento
pkg of 120 tips (5 racks × 24 tips)
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030075188 (EU)
volume × lungh.
0.2-5.0 mL × 175 mm , L
Colore
violet
Attività estranea
PCR inhibitors, human and baterial DNA, DNase, RNase, ATP, Pyrogen, free
Descrizione generale
Biopur guaranteed sterile, pyrogen-free, RNase-free, DNA-free and ATP-free, for applications in pharmaceutical and food industries, molecular biology and cell technology.
Batch specific certificates available on the internet at http://www.eppendorf.com
Note legali
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)