Documenti fondamentali
EP0030048385
Sigma-Aldrich
Eppendorf® 7 Adapter for Combitips 25ml and 50ml
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Caratteristiche
for Combitips 25 mL and 50 mL, Biopur(R)
Confezionamento
pack of 7 ea (individually blister-wrapped)
Produttore/marchio commerciale
0030048385
Eppendorf®
Descrizione generale
Biopur quality
Applicazioni
Liquid handling
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)