Documenti fondamentali
EP0030048130
Eppendorf® Varitips P
pkg of 100 pieces
Scegli un formato
100 EA
132,00 €
132,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
132,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
132,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 100 ea
pkg of 100 pieces
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030048130
Caratteristiche e vantaggi
  • Use Varitips P for aspirating 1 mL to 10 mL from beakers using the positive displacement principle
  • Use Varitips S in combination with the Eppendorf Maxitip to aspirate between 2.5 mL and 10 mL of liquid from tall, narrow-necked vessels using the air cushion principle
  • Valve for Varitips ensures drip-free dosing of liquids with high vapor pressure
  • The graduation on Varitips ensures accurate dosing of non-aqueous liquids
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)