Documenti fondamentali
EMU218481
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Enkur
Scegli un formato
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Nome Commerciale
MISSION®
Stato
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
AAGAAAAAGGCGGTGAGAGAAGGAGTTGAGACAGTGGGAAAGTGAGCCAAAAAGCTGAGTACTTGTTAAGGAATTCCTTGGTGGCCATGGACTCACCCTGCACTTCCGAGAGTATTTATAACCTCATACCCAGTGACTTGAAGGAGCCGCCCCAGCATCCTAGGTATACATCACTGTTTAGAGCAACTATAAAAAATGACATGAAGAAATTTAAAACGGCAATGAAAACCATGGGACCTGCAAAAGTAGAGATACCTTCCCCCAAGGATTTTCTAAAGAAGCATTCCAAGGAAAA
N° accesso Ensembl | topo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
Descrizione generale
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Note legali
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Monika Abedin Sigg et al.
Developmental cell, 43(6), 744-762 (2017-12-20)
Cilia are organelles specialized for movement and signaling. To infer when during evolution signaling pathways became associated with cilia, we characterized the proteomes of cilia from sea urchins, sea anemones, and choanoflagellates. We identified 437 high-confidence ciliary candidate proteins conserved