EMU071131
MISSION® esiRNA
targeting mouse Nfkb1
Scegli un formato
193,00 €
Scegli un formato
About This Item
193,00 €
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Nome Commerciale
MISSION®
Stato
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
CGAGGCAGCACATAGATGAACTCCGGGATAGTGACAGCGTCTGTGACAGTGGTGTGGAGACATCCTTCCGCAAACTCAGCTTTACAGAGTCTCTTACTGGAGACAGCCCACTGCTATCTCTGAACAAAATGCCCCACGGTTATGGGCAGGAAGGACCTATTGAAGGCAAAATTTAGCCTGCTGGCCGTTCCCCCACACTGTGTAAACCAAAGCCCTGACAGTCCATTGCATCGTCCCAAAGGAGGAAGGCAAAGCGAATCCAAAGGTGCTGGAGAATCGCCGGCCTGCAGGGTCACTCGATTTCATTCAAGGCCTTCCGAATTTGGCGTCCTTCTTGGTTCTGAAATGAAATGTAGTTGCCACGCACAGACGGTGTCTAGCAATCATGGCGCTCGCTCGCTCAGCTGCACTCTATGGCTCAGGTGCAGTG
N° accesso Ensembl | topo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... NFKB1(18033) , Nfkb1(18033)
Categorie correlate
Descrizione generale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)