EMU028501
MISSION® esiRNA
targeting mouse Amfr
Scegli un formato
193,00 €
Scegli un formato
About This Item
193,00 €
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Nome Commerciale
MISSION®
Stato
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
CTCATGCACCACATCCACATGCTGTTATTTGGCAACATCTGGTTATCTATGGCTAGCTTGGTCATCTTTATGCAACTTCGTTACCTGTTCCATGAGGTACAGCGTCGAATCCGTCGACACAAGAATTATTTGCGAGTGGTAGGAAACATGGAAGCCAGGTTTGCTGTTGCAACTCCAGAGGAACTAGCTGTCAATAATGATGACTGTGCAATCTGCTGGGACTCCATGCAGGCTGCAAGGAAACTGCCCTGTGGACATCTTTTTCACAACTCCTGCCTTCGTTCTTGGCTAGAACAAGACACCTCTTGTCCAACATGCAGAATGTCTCTTAATATTGCTGATGGCAGTCGTGCCAGGGAAGACCATCAAGGAGAGAACCTGGACGAGAACTTGGTTCCTGTAGCAGCTGCCGAAGGCAGCCCTCGCTTGAACCAGCACAATCACTTCTTCCACTTCGATGGGTC
N° accesso Ensembl | topo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... AMFR(23802) , Amfr(23802)
Descrizione generale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)