Documenti fondamentali
EHU159081
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SHMT1
Scegli un formato
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Stato
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
TACTCTCCCTGGGCTTTCCTCCGCCTTGCTGCAACAGAGAGGAAATGCCCATGTCCACAGCTTGTACACACTGCCCCCTCACTATCTTGTTATCCAGTGGCATGCCAAAGGAGAACTGAATTAGCTTCTGAGGCTTCTGCTGTAAATCAGAAGTGTATGTTAGTCAAGAGTAAACAAGATGCACCCAGTATGGTGGGAGGGTTTTGCTGTCAGTAGCTCAAAGTATGGTGTAGAAATGGCCTCCTCCCTCCATCCTGGGAAGTCCCAGTCCCATCCTGGTGTGAGAATCAACCAGGCTTTCCTGCTCCACCTGAGATAACCAACTCCCTCCCGT
N° accesso Ensembl | uomo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
Descrizione generale
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Note legali
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Recep Nigdelioglu et al.
The Journal of biological chemistry, 291(53), 27239-27251 (2016-11-12)
TGF-β promotes excessive collagen deposition in fibrotic diseases such as idiopathic pulmonary fibrosis (IPF). The amino acid composition of collagen is unique due to its high (33%) glycine content. Here, we report that TGF-β induces expression of glycolytic genes and