Documenti fondamentali
EHU151921
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human DMP1
Scegli un formato
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Nome Commerciale
MISSION®
Stato
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
GTGAGTGAGTCCAGGGGAGATAACCCCGACCCCACAACTAGTTATGTAGAAGACCAGGAAGACAGTGACTCCAGCGAGGAGGACAGCTCGCACACACTCTCCCACTCAAAAAGTGAATCCAGAGAGGAGCAAGCAGACAGCGAATCCAGTGAGAGCCTCAACTTCTCAGAGGAAAGCCCGGAGTCCCCTGAGGATGAGAACAGCTCCAGCCAGGAGGGCCTCCAGTCTCACAGCAGCTCAGCAGAGAGTCAGAGCGAGGAAAGCCATTCTGAGGAAGACGACAGTGACTCTCAAGACAGCAGCAGATCCAAAGAAGATAGCAACTCCACGGAGAGCAAATCAAGCAGTGAGGAAGATGGCCAGTTGAAAAACATTGAGATAGAGAGCCGGAAATTAACAGTTGATGCCTATCACAACAAACCCATTGGGGACCAAGATGACAA
N° accesso Ensembl | uomo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
Descrizione generale
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Note legali
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Nobuaki Ozeki et al.
Experimental cell research, 333(2), 303-315 (2015-02-11)
Inorganic polyphosphate [Poly(P)] may represent a physiological source of phosphate and has the ability to induce bone differentiation in osteoblasts. We previously reported that cytokine-induced matrix metalloproteinase (MMP)-3 accelerates the proliferation of purified odontoblast-like cells. In this study, MMP-3 small