Documenti fondamentali
EHU099111
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PDXK (1)
Scegli un formato
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Stato
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
GGTTTCCCTATGGCTTGGATCCAGATTAGAATTGATCTTTGTTTTCACTTTCCATAGTTAATAACATGCAAAATAATGAGAAGAATTTATTTTAAGGTGACAGCTATACTGGTCCAACATCGCCTGCTTATTGTCAGGGTACAGAAGTTTAATACTTTCTTAATCCAGTTTTTCAAACTTCTCCCTGTAGACCGTAAGGATGAATTCCACAATAGGATCCTTTTTAAAATCGATTTTAAATTGTTGCCTAGTCCTGCCAAGGTTATTATGTGCATCTGTTATTTTTCCAATACATGTAAACAGTTGCAGCATGATGC
N° accesso Ensembl | uomo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
Descrizione generale
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Note legali
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Antonio Marzio et al.
PLoS genetics, 10(3), e1004199-e1004199 (2014-03-22)
Pyridoxal 5'-phosphate (PLP), the active form of vitamin B6, has been implicated in preventing human pathologies, such as diabetes and cancer. However, the mechanisms underlying the beneficial effects of PLP are still unclear. Using Drosophila as a model system, we