Documenti fondamentali
EHU064981
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RXRG
Scegli un formato
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Nome Commerciale
MISSION®
Stato
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
AGGACATCAAGCCCTTACCAGGGCTTCCCGGGATTGGAAACATGAACTACCCATCCACCAGCCCCGGATCTCTGGTTAAACACATCTGTGCCATCTGTGGAGACAGATCCTCAGGAAAGCACTACGGGGTATACAGTTGTGAAGGCTGCAAAGGGTTCTTCAAGAGGACGATAAGGAAGGACCTCATCTACACGTGTCGGGATAATAAAGACTGCCTCATTGACAAGCGTCAGCGCAACCGCTGCCAGTACTGTCGCTATCAGAAGTGCCTTGTCATGGGCATGAAGAGGGAAGCTGTGCAAGAAGAAAGACAGAGGAGCCGAGAGCGAGCTGAGAGTGAGGCAGAATGTGCTACCAGTGGTCATGAAGACATGCCTGTGGAGAGGATTCTAGAAGCTGAACTTGCTGTTGAACC
N° accesso Ensembl | uomo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
Descrizione generale
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Note legali
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)