Documenti fondamentali
EHU006531
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human STAC3
Scegli un formato
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Nome Commerciale
MISSION®
Stato
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
TGGGCTTCGCTGTAAGAACTGCAAAACCAACATCCATGAACACTGTCAGTCCTATGTGGAAATGCAGAGATGCTTCGGCAAGATCCCACCTGGTTTCCATCGGGCCTATAGTTCCCCACTCTACAGCAACCAGCAGTACGCTTGTGTCAAAGATCTCTCTGCTGCCAATCGCAATGATCCTGTGTTTGAAACCCTGCGCACTGGGGTGATCATGGCAAACAAGGAACGGAAGAAGGGACAGGCAGATAAGAAAAATCCTGTAGCAGCCATGATGGAGGAGGAGCCAGAGTCGGCCAGACCAGAGGAAGGCAAACCCCAGGATGGAAACCCTGAAGGGGATAAGAAGGCTGAGAAGAAGACACCTGATGACAAGCACAAGCAGCCTGGCTTCCAGCAGTCTCATTACTTTGTGGCTCTCTATCGGTTCAAAGCCCTG
N° accesso Ensembl | uomo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
Categorie correlate
Descrizione generale
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Note legali
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Xiaomei Ge et al.
PloS one, 9(4), e95926-e95926 (2014-05-03)
The functionally undefined Stac3 gene, predicted to encode a SH3 domain- and C1 domain-containing protein, was recently found to be specifically expressed in skeletal muscle and essential to normal skeletal muscle development and contraction. In this study we determined the