Documenti fondamentali
EHU004151
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human AAMP
Scegli un formato
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Stato
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
GGACCCCAAGACCAATACCTTGGCAGTGACCGGGGGTGAAGATGACAAAGCCTTCGTATGGCGGCTCAGCGATGGGGAGCTGCTCTTTGAGTGTGCAGGCCATAAAGACTCTGTGACTTGTGCTGGTTTCAGCCATGACTCCACTCTAGTGGCCACAGGGGACATGAGTGGCCTCTTGAAAGTGTGGCAGGTGGACACTAAGGAGGAGGTCTGGTCCTTTGAAGCGGGAGACCTGGAGTGGATGGAGTGGCATCCTCGGGCACCTGTCCTGTTGGCGGGCACAGCTGACGGCAACACCTGGATGTGGAAAGTCCCGAATGGTGACTGCAAGACCTTCCAGGGTCCCAACTGCCCAGCCACCTGTGGCCGAGTCCTCCCTGATGGGAAGAGAGCTGTGGTAGGCTATGAAGATGGGACCATCAGGATTTGGGACCTGAAG
N° accesso Ensembl | uomo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... AAMP(14) , AAMP(14)
Descrizione generale
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Note legali
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Shun Yao et al.
Cellular signalling, 61, 10-19 (2019-05-11)
Angio-associated migratory cell protein (AAMP) is expressed in some human cancer cells. Previous studies have shown AAMP high expression predicted poor prognosis. But its biological role in non-small cell lung cancer (NSCLC) cells is still unknown. In our present study