Vai a
E8250
Esculin hydrate
≥98%
Sinonimo/i:
(-)-Esculin, 6,7-Dihydroxycoumarin 6-glucoside, Esculetin 6-β-D-glucoside
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
58,20 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
202,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
668,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H16O9 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.28 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
208-517-5
MDL number:
58,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98%
SMILES string
O.OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc3C=CC(=O)Oc3cc2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H16O9.H2O/c16-5-10-12(19)13(20)14(21)15(24-10)23-9-3-6-1-2-11(18)22-8(6)4-7(9)17;/h1-4,10,12-17,19-21H,5H2;1H2/t10-,12-,13+,14-,15-;/m1./s1
InChI key
CQYPGSKIFJFVDQ-QWFKVUSTSA-N
General description
Esculin hydrate has vasoprotective and venotonic properties.
Application
Esculin hydrate has been used as a component of sporulation-inducing esculin agar. It has also been used for esculin uptake assay.
Biochem/physiol Actions
Esculin is a coumarin glycoside that demonstrates antioxidant activitites and protection against chemically-induced carcinogenesis. Esculin is utilized in microbiology for the isolation and identification of Enterococcus (group D streptococci).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
02350PHL89559PHL89709
Esculin hydrate ≥98%
Sigma-Aldrich
E8250
Esculin hydrate
Esculin hydrate ≥98.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
02350
Esculin hydrate
Amygdalin phyproof® Reference Substance
PHL89559
Amygdalin
Homoorientin phyproof® Reference Substance
PHL89709
Homoorientin
description
≥98%
description
≥98.0% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
assay
≥98%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Esculin hydrate
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)