02350
Esculin hydrate
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(-)-Esculin, 6,7-Dihydroxycoumarin 6-glucoside, Esculetin 6-β-D-glucoside
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D −41±2°, c = 5% in pyridine
Impurezze
≤10.5% water
Solubilità
methanol: 50 mg/mL, clear to very faintly turbid, yellow-green (fluoresc.)
Stringa SMILE
O.OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc3C=CC(=O)Oc3cc2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H16O9.H2O/c16-5-10-12(19)13(20)14(21)15(24-10)23-9-3-6-1-2-11(18)22-8(6)4-7(9)17;/h1-4,10,12-17,19-21H,5H2;1H2/t10-,12-,13+,14-,15-;/m1./s1
CQYPGSKIFJFVDQ-QWFKVUSTSA-N
WGK 3